Drying tubes, U-shaped
12/21 NS, 100 mm, 13 mm
Catalog # WITG2.114.100
Supplier: witeg Labortechnik
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Specifications
- Ø int.:13 mm
- Socket size:12/21 NS
- Length:100 mm
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



