ContactUsLinkComponent
ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 C18 AB Länge: 8mm, ID: 4mm Pg. à 3 St. geeignet für analytische Säulen/Kartuschen mit 4 und 4.6mm ID: - für EC-Säulen unter Verwendung des Vorsäulenadapters EC (REF 721359) - für ChromCart-Kart
Catalog # MANA721603.40
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 C18 AB Länge: 8mm, ID: 4mm Pg. à 3 St. geeignet für analytische Säulen/Kartuschen mit 4 und 4.6mm ID: - für EC-Säulen unter Verwendung des Vorsäulenadapters EC (REF 721359) - für ChromCart-Kart
Catalog # MANA721603.40
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Frequently Bought Together