ContactUsLinkComponent
Nährkartonscheiben NKS Wein, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Zum selektiven Nachw eis Wein schädigender Keime (Leuconostoc, Lactobacillus und Pediococcus). 1 * 50 ST
Catalog # 391-3873
Nährkartonscheiben NKS Wein, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Zum selektiven Nachw eis Wein schädigender Keime (Leuconostoc, Lactobacillus und Pediococcus). 1 * 50 ST
Catalog # 391-3873
Frequently Bought Together