ContactUsLinkComponent
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 60 ml, Höhe: 56 mm, Dmr unten: 42 mm, Deckel-Dmr: 45 mm, mit rotem Schraubdecke l, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 25 ST
Catalog # 216-3440
Supplier:  DUERMANN
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 60 ml, Höhe: 56 mm, Dmr unten: 42 mm, Deckel-Dmr: 45 mm, mit rotem Schraubdecke l, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 25 ST
Catalog # 216-3440
Supplier:  DUERMANN
Frequently Bought Together