ContactUsLinkComponent
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 1000 ml, Höhe: 128 mm, Dmr unten: 106 mm, Deckel-Dmr: 113 mm, mit rotem Schraub deckel, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 3 ST
Catalog # 216-3129
Supplier:  DUERMANN
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 1000 ml, Höhe: 128 mm, Dmr unten: 106 mm, Deckel-Dmr: 113 mm, mit rotem Schraub deckel, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 3 ST
Catalog # 216-3129
Supplier:  DUERMANN
Frequently Bought Together