ContactUsLinkComponent
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 35 ml, Höhe: 48 mm, Dmr unten: 35 mm, Deckel-Dmr: 38 mm, mit rotem Schraubdecke l, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 50 ST
  216-2964
 :  DUERMANN
Dose mit Gewinde, Material: PP, Farbe: weiß, Inhalt: 35 ml, Höhe: 48 mm, Dmr unten: 35 mm, Deckel-Dmr: 38 mm, mit rotem Schraubdecke l, autoklavierbar, temperaturbeständig bis 121°C 1 * 50 ST
  216-2964
 :  DUERMANN
Frequently Bought Together