Potassium acetate 99+% for analysis
Plastic bottle, 1 kg
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Potassium acetate 99+% for analysis
Katalogové číslo ACRO217100010
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS: 127-08-2
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Acetic acid potassium salt
- Číslo CAS:127-08-2
- Vzorec:CH₃COOK
- MDL číslo:MFCD00012458
- Molecular Weight:98.14 g/mol
- Merck Index:13,07687
- Bod tání:292 °C
- Hustota:1,57 g/cm³ (25 °C)
- Bod vzplanutí:>250 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:204-822-2
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Granular powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤1.0 %
- pH:7.5 to 9.0 (5% soln. at 20°C)
- Titration with HClO4:99.0 to 101.0 %
- Chloride (Cl):≤50 ppm
- Sulfate (SO4):≤50 ppm
- Iron (Fe):≤20 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤10 ppm
Specifikace
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:1 kg



