Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glasses, square
Cover glasses, square
18×18 mm, #1, Borosilicate glass
Katalogové číslo HECH41000109
Cover glasses, square
Katalogové číslo HECH41000109
Cover glasses, square
Cover glasses, square
18×18 mm, #1, Borosilicate glass
Přejít na:
Price
741,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass coverslips for histology and microscopy.
Specifikace
  • No.:
    #1
  • L×W:
    18×18 mm
  • Material:
    Borosilicate glass