Order Entry
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Ethoxybenzonitrile 98%

4-Ethoxybenzonitrile 98%

Bottle
Katalogové číslo APOSOR900340-500G
New Product
Dodavatel:   Apollo Scientific
4-Ethoxybenzonitrile 98%
Katalogové číslo APOSOR900340-500G
Dodavatel:  Apollo Scientific
New Product
Číslo CAS:  25117-74-2
4-Ethoxybenzonitrile 98%

Bottle

Přejít na:
Číslo CAS:  25117-74-2
Price
21 520,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyma:  p-Ethoxybenzonitrile
  • Číslo CAS:25117-74-2
  • Vzorec:C₉H₉NO
  • MDL číslo:MFCD00001819
  • Molecular Weight:147.18 g/mol
  • Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace

Specifikace

  • Pack type:
    Bottle

Specifikace