cis-2,6-Dimethylmorpholine ≥97%
O tomto produktu
Purity: 97% CAS No.: 6485-55-8 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: -85° Boiling Point: 146-147° Beilstein Reference: 878182 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00078428
- Číslo CAS:6485-55-8
- Vzorec:C₆H₁₃NO
- MDL číslo:MFCD00078428
- Molecular Weight:115.18 g/mol
- Bod varu:146…147 °C
- Bod tání:–85 °C
- Hustota:0.935
- Bod vzplanutí:48 °C (118 °F)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:229-353-0
- UN:1992
- ADR:3,III
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Purity: 97% CAS No.: 6485-55-8 Molecular Formula: C6H13NO Formula Weight: 115.18 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: -85° Boiling Point: 146-147° Beilstein Reference: 878182 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00078428
- Číslo CAS:6485-55-8
- Vzorec:C₆H₁₃NO
- MDL číslo:MFCD00078428
- Molecular Weight:115.18 g/mol
- Bod varu:146…147 °C
- Bod tání:–85 °C
- Hustota:0.935
- Bod vzplanutí:48 °C (118 °F)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:229-353-0
- UN:1992
- ADR:3,III
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
- Pack typePkDostupnostPrice
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



