Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron(II)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:12126-50-0
:
Vzorec:C₂₀H₃₀Fe
MDL číslo:MFCD00058736
:326.30 g/mol
Bod tání:277 °C (dec.)
Teplota pro skladování:Ambient
Výsledky testů specifikací
- Appearance:Yellow to orange Crystalline powder
- NMR (1H-NMR):Consistent with structure
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together