ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Accucore™ C8
HPLC columns, Accucore™ C8
Certificates
undefined
HPLC columns, Accucore™ C8
Specifications
  • Catalog No:
  • 554-2568
  • 554-2566
  • 554-2565
  • 554-1992
  • 554-2572
  • 554-1991
  • 554-1989
  • 554-2569
  • 554-1994
  • 554-2573
  • 554-2567
  • 554-1993
  • Description:
  • 10038-834
  • 10038-836
  • 10038-840
  • 10038-818
  • 10038-820
  • 10038-822
  • 10038-828
  • 10038-830
  • 10038-812
  • 10038-814
  • 10038-838
  • 10038-816
  • Carbon load:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
Specifications
Uniguard™ direct connection guard cartridge holders
Product Information