Orders LinkContactUsLinkComponent
Disposable sack masters, SteriWare®
Disposable sack masters, SteriWare®
Disposable sack masters, SteriWare®
Dodavatel:  Sampling Systems
Certifikáty
Disposable sack masters, SteriWare®
Disposable sack masters, SteriWare®
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These disposable sack masters are hygienic single use devices.
Specially designed to take samples through the side of a sack.
Packaging: Individually bagged.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Description
    Material
    Ø
    Length
    Sterile
    Dostupnost
    Price
  • Disposable sack master
    HDPE
    25 mm
    400 mm
    +
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 11 690,00 Kč
    11 690,00 Kč
    1 * 100 KS
       11 690,00 Kč
  • Disposable sack master
    HDPE
    25 mm
    400 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 10 620,00 Kč
    10 620,00 Kč
    1 * 100 KS
       10 620,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Description
    Capacity
    L×W
    Dostupnost
    Price
  • SAMP8080A-450
    Pure Bag, leak proof
    450 ml
    229×114 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS - 12 830,00 Kč