1-Allyl-3-methylimidazolium bromide, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL41382-5G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:5 g
- Seq:3173
Specifikace
O tomto produktu
:
:203.08 g/mol
Číslo CAS:31410-07-8
Vzorec:C₇H₁₁N₂Br
MDL číslo:MFCD08277003