
Cetyldimethylethylammonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:124-03-8
:
Vzorec:C₂₀H₄₄BrN
MDL číslo:MFCD00011774
:378.4741 g/mol
Bod tání:190 °C (dec.)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:204-672-8
ADR:6.1,III
:GHS07
Výsledky testů specifikací
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Argentometric:≥98.5 %
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together