

4-tert-Butyl-2,6-dinitrophenol ≥97%
Katalogové číslo L08670.14
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:25 g
Specifikace
O tomto produktu
Číslo CAS:4097-49-8
:
Vzorec:C₁₀H₁₂N₂O₅
:240.22 g/mol
Bod tání:93…95 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:223-856-9
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS06
:GHS07
MDL číslo:MFCD00051969