ContactUsLinkComponent
Industrial filter boards, Munktell
Industrial filter boards, Munktell
Supplier:  Ahlstrom-Munksjö
Certificates
undefined
Industrial filter boards, Munktell
Supplier:  Ahlstrom-Munksjö
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-6202
  • 512-6200
  • BINZ3.10389.025
  • Grade:
  • 1220
  • 1220
  • 1220
  • Weight:
  • 475 g/m²
  • 475 g/m²
  • 475 g/m²
  • Thickness:
  • 1,10 µm
  • 1,10 µm
  • 1,10 µm
  • Capillary rise:
  • 120 mm/10 min
  • 120 mm/10 min
  • 120 mm/10 min