


Lithium-tert-butanolate ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:1907-33-1
:
Vzorec:C₄H₉LiO
MDL číslo:MFCD00050479
:80.06 g/mol
Bod tání:∼ 150 °C (dec.)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:217-611-5
UN:3206
ADR:4.2,II
:GHS02
:GHS05
:GHS07
Související informace
Frequently Bought Together