Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
0,00 Kč
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Domů
3-Phenyl-1H-pyrazole
3-Phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
SIAL676349-5G
:
Merck
:
3-Phenyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
SIAL676349-5G
:
Merck
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
5 g
Seq:
3173
:
:
144.18 g/mol
:
2458-26-6
:
C₉H₈N₂
:
MFCD00159654