Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Malachitová zeleň oxalát, Supelco®
Korozi způsobující
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Malachitová zeleň oxalát, Supelco®
Katalogové číslo 46396-250MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
undefined
Korozi způsobující
Zdraví
Dráždivý
Životní prostředí
Malachitová zeleň oxalát, Supelco®
Katalogové číslo 46396-250MG
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    250 mg
  • Sekvence:
    2590

Specifikace

O tomto produktu

 :
Merck Index:13,05722
Bod tání:∼159 °C
UN:2811
ADR:6.1,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:219-441-7
 :GHS05
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:2437-29-8
 :18015-76-4
Vzorec:C₅₂H₅₄N₄O₁₂
MDL číslo:MFCD00011766