
Potassium nitrate ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:7757-79-1
:
Vzorec:KNO₃
MDL číslo:MFCD00011409
:101.1 g/mol
Merck Index:14,7648
Bod varu:400 °C (dec.)
Bod tání:334 °C
Hustota:2.109
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-818-8
UN:1486
ADR:5.1,III
REACH:01-2119488224-35
:GHS03
Frequently Bought Together