Methyl-3,4-difluorobenzoate, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL594717-5G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:5 g
- Seq:3173
Specifikace
O tomto produktu
:
:172.13 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Číslo CAS:369-25-5
Vzorec:C₈H₆F₂O₂
MDL číslo:MFCD00276597