Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL176230-100ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 mol/l in dichloromethane, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL176230-100ML
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    100 mL
  • Seq:
    2440

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :189.99 g/mol
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:206-705-1
Číslo CAS:368-39-8
Vzorec:C₆H₁₅BF₄O
MDL číslo:MFCD00044423