Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Korozi způsobující
Hořlavý
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Certifikáty
undefined
Korozi způsobující
Hořlavý
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%

Výsledky testů specifikací

  • Appearance:
    Clear light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
  • Titration Argentometric:
    ≥95 %

Výsledky testů specifikací

Související informace

Frequently Bought Together