ContactUsLinkComponent
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, Sigma-Aldrich®
  SIALB1378-1KG
 :  Merck
 :  
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, Sigma-Aldrich®
  SIALB1378-1KG
 :  Merck
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :220.35 g/mol
 :13,01547
 :265 °C (1013 hPa)
 :69…70 °C
 :1.05 g/cm³ (20 °C)
 :127 °C
 :Ambient
 :204-881-4
 :128-37-0
 :C₁₅H₂₄O
 :MFCD00011644