
Phenethyl bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:103-63-9
:
Vzorec:BrCH₂CH₂C₆H₅
MDL číslo:MFCD00000240
:185.06 g/mol
Bod varu:220…221 °C
Bod tání:–56 °C
Hustota:1.355
Bod vzplanutí:89 °C (192 °F)
EINECS:203-130-8
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together