Methyl indole-4-carboxylate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:39830-66-5
:
Vzorec:C₁₀H₉NO₂
MDL číslo:MFCD00191222
:175.19 g/mol
Bod tání:68…71 °C
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Frequently Bought Together