Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
2-Chloro-4,6-dinitroaniline
2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Katalogové číslo EHERC11405200
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Katalogové číslo EHERC11405200
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  

Specifications

  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    0,1 g
  • Seq:
    3020

Specifications

About this item

 :
Melting Pt:248 °C
EINECS:222-564-9
ADR:6.1,III
 :217.57 g/mol
UN:2237
CAS Number:3531-19-9
Formula:C₆H₄ClN₃O₄
MDL Number:MFCD00007147