

1,4-Dichlorobenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:106-46-7
:
Vzorec:C₆H₄Cl₂
MDL číslo:MFCD00000604
:147 g/mol
Merck Index:14,3057
Bod varu:173…174 °C
Bod tání:52…56 °C
Hustota:1.248
Bod vzplanutí:65 °C (149 °F)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:203-400-5
UN:3077
ADR:9,III
:GHS08
:GHS07
Související informace
Frequently Bought Together