Kancelářský papír do čistých prostor, TexBond® 20
: Texwipe
TexBond® je kancelářský papír do čistých prostor s vynikajícími vlastnostmi kontroly kontaminace v prostorech s klasifikovanou třídou čistoty. Byl speciálně navržen tak, aby odpovídal potřebám uživatelů vyžadujících papír, který si zachovává nízké hladiny iontů a částic s výrazně lepšími vlastnostmi při kopírování a psaní. Tento papír poskytuje ostré kopie, které se díky vysokému stupni neprůhlednosti nezobrazí na další list.
- vynikající kopírovací schopnost
- kompatibilní s laserovou tiskárnou a fotokopírkou
- ostré reprodukce
- autoklávovatelné pro použití ve sterilním prostředí
- hmotnost: 75 g/m²
Frequently Bought Together