Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Ethyl acetate 99+%, extra pure
Dráždivý
Hořlavý
Ethyl acetate 99+%, extra pure
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
undefined
Dráždivý
Hořlavý
Ethyl acetate 99+%, extra pure
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti

Specifikace

  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
  • Environmental certification:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.05 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.005 %
  • Residual solvents:
    ≤10 % MTBE

Výsledky testů specifikací

Související informace

Frequently Bought Together