
Daidzein ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:486-66-8
:
Vzorec:C₁₅H₁₀O₄
MDL číslo:MFCD00016954
:254.24 g/mol
Merck Index:14,2801
Bod varu:513 °C (1013 hPa)
Bod tání:328…332 °C (dec.)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:207-635-4
:GHS07
Frequently Bought Together