Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonamide
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonamide
APOSPC5417-1G
:
Apollo Scientific
:
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonamide
APOSPC5417-1G
:
Apollo Scientific
:
Pack type:
Glass bottle
Pk:
1 g
Seq:
3047
:
:
254.08 g/mol
:
214210-30-7
:
C₆H₅BrFNO₂S
:
MFCD03094291