ContactUsLinkComponent
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
  H31538.03
 :  
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
  H31538.03
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    1 g
 :676500-39-3
 :
 :C₇H₄F₂O₂
 :MFCD08235194
 :158.1 g/mol
 :140…144 °C
 :GHS07
 :Ambient