ContactUsLinkComponent
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
  SIAL366706-5G
 :  Merck
 :  
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene, Sigma-Aldrich®
  SIAL366706-5G
 :  Merck
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    5 g
  • Seq:
    3173
 :
 :340.01 g/mol
 :171…172 °C (1013 hPa)
 :1.91 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :328-73-4
 :C₈H₃F₆I
 :MFCD00040837