Calcium nitrate tetrahydrate ≥99.98% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:13477-34-4
:
Vzorec:Ca(NO₃)₂·4H₂O
MDL číslo:MFCD00149604
:236.15 g/mol
Merck Index:14,1682
Bod varu:132 °C (dec.)
Bod tání:42 °C
Hustota:1.82
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:233-332-1
UN:1454
ADR:5.1,III
:GHS03
:GHS07
Související informace
Frequently Bought Together