Copper ≥99.999% (metals basis), plate, irregular, Puratronic® ∼ 10x34x0.6 cm (4x13.5x0.25 in)
Catalog # 43822.KS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Pk:1
- Seq:0001
Specifikace
O tomto produktu
:
:63.55 g/mol
Merck Index:13,02545
Bod varu:2595 °C (1013 hPa)
Bod tání:1083 °C
Hustota:8.94 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-159-6
Číslo CAS:7440-50-8
Vzorec:Cu
MDL číslo:MFCD00010965