Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Eosin B, Certistain® for microscopy, Sigma-Aldrich®
Eosin B, Certistain® for microscopy, Sigma-Aldrich®
Catalog # 1.15934.0025
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  
Eosin B, Certistain® for microscopy, Sigma-Aldrich®
Catalog # 1.15934.0025
Dodavatel:  Merck
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    25 g
  • Seq:
    3308

Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Solubility:
    300 g/l (25 °C)
  • Molar Mass:
    624.06 g/mol
  • Bulk Density:
    680 kg/m3
  • pH:
    6.2 (10 g/l, H2O, 25 °C)

Výsledky testů specifikací

O tomto produktu

 :
 :624.06 g/mol
Merck Index:12,03638
Bod tání:> 310 °C
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:208-943-1
 :1
Číslo CAS:548-24-3
Vzorec:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
MDL číslo:MFCD00005041