Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1062901
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1062901
Catalog # 87886.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1062901
Catalog # 87886.180
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  

Specifications

  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440

Specifications

About this item

 :
Storage Temperature:Ambient
EINECS:231-512-4
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS03
CAS Number:7601-90-3
Formula:HClO₄
MDL Number:MFCD00011325