5Z-7-Oxozeaenol (from Deuteromycetes sp.) ≥95% (by HPLC)
Dodavatel: Enzo Life Sciences
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:66018-38-0
:
Vzorec:C₁₉H₂₂O₇
MDL číslo:MFCD12912700
:362.378 g/mol
Teplota pro skladování:Freezer
Frequently Bought Together