
7-HC-arachidonate ≥98% (by HPLC)
Dodavatel: Enzo Life Sciences
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:161180-11-6
:
Vzorec:C₂₉H₃₆O₄
:448.6 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Freezer
Výsledky testů specifikací
- Purity:≥98% (HPLC)
Výsledky testů specifikací
Frequently Bought Together