Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Ethyl-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL528994-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Ethyl-3-iodobenzoate, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL528994-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    25 g
  • Sekvence:
    3308

Specifications

About this item

 :
Boiling Pt:165 °C (1013 hPa)
Density:1,66 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
CAS Number:58313-23-8
Formula:C₉H₉IO₂
MDL Number:MFCD00044769