3,3'-Difluorobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo SIAL327174-5G
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Pack type:Plastic bottle for solids
- Pk:5 g
- Seq:3173
Specifikace
O tomto produktu
:
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:218.2 g/mol
Číslo CAS:345-70-0
Vzorec:C₁₃H₈F₂O
MDL číslo:MFCD00000337