Tripotassium orthophosphate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
O tomto produktu
Synonyma: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
- Číslo CAS:7778-53-2
- Vzorec:K₃O₄P
- MDL číslo:MFCD00036295
- Molecular Weight:212.27 g/mol
- Merck Index:12,07830
- Bod tání:1340 °C
- Hustota:2.564 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-907-1
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Synonyma: Potassium phosphate tribasic, Potassium phosphate
- Číslo CAS:7778-53-2
- Vzorec:K₃O₄P
- MDL číslo:MFCD00036295
- Molecular Weight:212.27 g/mol
- Merck Index:12,07830
- Bod tání:1340 °C
- Hustota:2.564 g/cm³ (20 °C)
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:231-907-1
Documents
Product Family Options
Informace o produktu
- Pack typePkDostupnostPrice



