Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Fmoc-Lys(biotin)-OH for biomolecular labeling
Dráždivý
Fmoc-Lys(biotin)-OH for biomolecular labeling
Katalogové číslo AATB5020
Dodavatel:  AAT BIOQUEST
Číslo CAS:  
undefined
Dráždivý
Fmoc-Lys(biotin)-OH for biomolecular labeling
Katalogové číslo AATB5020
Dodavatel:  AAT BIOQUEST
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    100 mg
  • Seq:
    2440

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :594.727 g/mol
ADR:5,II
 :GHS07
Číslo CAS:146987-10-2
Vzorec:C₃₁H₃₈N₄O₆S
MDL číslo:MFCD00270741