BSOCOES (Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulphone)
Katalogové číslo BC01
Dodavatel: G-Biosciences
Číslo CAS:
Specifikace
- Pk:100 mg
- Seq:2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Spacer Arm (Å):13
- Reactive Toward:Primary Amines
- Membrane Permeable:Yes
- Water Soluble:No
- Cleavable/ Reversible:Base
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:436.35 g/mol
Číslo CAS:57683-72-4
Vzorec:C₁₄H₁₆N₂O₁₂S
MDL číslo:MFCD00047123