ContactUsLinkComponent
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Helium, Acrylic, Avantor®
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Helium, Acrylic, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Direct-Reading Variable-Area Flowmeters for Helium, Acrylic, Avantor®
Specifications
  • Model:
  • 68561-57
  • 68561-59
  • 68561-53
  • 68561-55
  • 68561-49
  • 68561-51
  • 68561-47
  • 68561-48
  • 68561-67
  • 68561-65
  • 68561-64
  • 68561-60
  • 68561-66
  • 68561-69
  • 68561-58
  • 68561-56
  • 68561-68
  • 68561-52
  • 68561-50
  • 68561-44
  • 68561-63
  • 68561-62
  • 68561-61
  • 68561-43
  • 68561-42
  • Accuracy:
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • ±5% full-scale
  • Max. operating temperature:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • Max. pressure:
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • 100 psi
  • O-Ring material:
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Viton®
  • Wetted materials:
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • 316 SS
  • 316 SS
  • 316 SS
  • Brass
  • 316 SS
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Brass
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year