Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Chemfluor® PFA Transfer Pump Tubing
Chemfluor® PFA Transfer Pump Tubing
Certificates
undefined
Chemfluor® PFA Transfer Pump Tubing

Specifications

  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 6,2 bar (90 psi)
  • 11,7 bar (169 psi)
  • 6,2 bar (90 psi)
  • 28,4 bar (412 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 15,5 bar (225 psi)
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 12,4 bar (180 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 3,9 bar (56 psi)
  • 4,2 bar (75 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 6,2 bar (90 psi)
  • 11,7 bar (169 psi)
  • 6,2 bar (90 psi)
  • 28,4 bar (412 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 15,5 bar (225 psi)
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 12,4 bar (180 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 7,8 bar (113 psi)
  • 3,9 bar (56 psi)
  • 4,2 bar (75 psi)
  • Warranty:
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months

Specifications

Frequently Bought Together