ContactUsLinkComponent
CPC® Plastic Quick-Disconnect Fittings, Sealing Caps
CPC® Plastic Quick-Disconnect Fittings, Sealing Caps
Certificates
undefined
CPC® Plastic Quick-Disconnect Fittings, Sealing Caps
Certificates
Specifications
  • Max. operating pressure:
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • 60 psi
  • Max. temperature:
  • 121 °C (250 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 149 °C (300 °F)
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Sterilisation:
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Autoclave or gamma
  • Warranty:
  • 2 years
  • 1 year
  • 1 year
  • 2 years
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year