ContactUsLinkComponent
Viton® Transfer Pump Tubing
undefined
Viton® Transfer Pump Tubing
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1,378952 bar (20 psi)
  • 1,2410568 bar (18 psi)
  • 1,3100044 bar (19 psi)
  • 1,1721092 bar (17 psi)
  • 1,034214 bar (15 psi)
  • 1,1031616 bar (16 psi)
  • 1,1721092 bar (17 psi)
  • 1,5857948 bar (23 psi)
  • 1,4478996 bar (21 psi)
  • Max. temperature:
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • Min. temperature:
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 20 psi
  • 18 psi
  • 19 psi
  • 17 psi
  • 15 psi
  • 16 psi
  • 17 psi
  • 23 psi
  • 21 psi
Frequently Bought Together